FFA57298-U
Fibra de divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME
needle size 23 ga, matrix active group 50/30µm DVB/CAR/PDMS, for use with multi fiber exchanger, Stableflex
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica SPME fiber
plain gray hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 3 ea
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with multi fiber exchanger
Aplicación
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.