Documentos clave
FAP80868
Aflas in maize
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
El producto FAP80868 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)