Documentos clave
ES5721
ChromegaChiral Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
2050,00 €
2050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
2050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 153251-CC4
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
ChromegaChiral CC4 (cellulose tris(4-chloro-3-methyl-phenylcarbamate) is another new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase. It is a modified cellulose coated on high purity, high performance spherical silica particles. The chemical modification includes the chemical bonding of 4-chloro-3 methylphenylcarbamate to cellulose. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides a separation opportunity for many previously unresolved and poorly resolved chiral mixtures.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)