Documentos clave
ES5395
ChromegaChiral Chiral CCA, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
2250,00 €
2250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
2250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 122151-CCA
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)