Documentos clave
ERMBF441B
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EACH
93,20 €
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
93,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
93,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)