Merck
ERMAC053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
ERM®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
263,00 €
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
263,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12
Número de CAS:
Peso molecular:
276.33
Beilstein:
1879312
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
263,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Clave InChI
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)