Documentos clave
D7220HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7220
Calibration Set A
Seleccione un Tamaño
1 KIT
537,00 €
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
537,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.0025% (25ppm), 0.005% (50ppm); 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)