Documentos clave
D7220GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7220
Calibration Set B
Seleccione un Tamaño
1 KIT
667,00 €
667,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
667,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
667,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set B
0.0050 % (50ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)