CRM67193
Isopropalin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
4-Isopropyl-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline
Seleccione un Tamaño
240,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
240,00 €
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-5-7-16(8-6-2)15-13(17(19)20)9-12(11(3)4)10-14(15)18(21)22/h9-11H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)