Merck
CRM37051
Supelco
Pyribencarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Methyl {2-chloro-5-[(1E)-1-(6-methyl-2-pyridylmethoxyimino)ethyl]benzyl}carbamate
Seleccione un Tamaño
25 MG
66,80 €
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
66,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20ClN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
361.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(C)=N\OCc2cccc(C)n2
InChI
1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
Clave InChI
CRFYLQMIDWBKRT-LPYMAVHISA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Environmental
Pyribencarb is a fungicide used against a wide range of plant pathogenic fungi on glasshouse crops including cucumber, eggplants and kidney bean. It is not in the European Union (EU) pesticide database nor is it approved in the UK. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)