CRM36431
Prosulfocarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
S-Benzyl dipropylthiocarbamate
Seleccione un Tamaño
129,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
129,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCN(CCC)C(=O)SCc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NOS/c1-3-10-15(11-4-2)14(16)17-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,3-4,10-12H2,1-2H3
Clave InChI
NQLVQOSNDJXLKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)