Merck
CRM32611
Supelco
Triflumizole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(E)-4-Chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyethylidene)-o-toluidine, 1-{1-{[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino}-2-propoxyethyl}-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
50 MG
50,00 €
50,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
50,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15ClF3N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
345.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
50,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCOC\C(=N/c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)n2ccnc2
InChI
1S/C15H15ClF3N3O/c1-2-7-23-9-14(22-6-5-20-10-22)21-13-4-3-11(16)8-12(13)15(17,18)19/h3-6,8,10H,2,7,9H2,1H3/b21-14+
Clave InChI
HSMVPDGQOIQYSR-KGENOOAVSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Environmental
Triflumizole is a fungicide used to control fungal diseases on top fruit, grapes and other crops. According to Reg. (EC) No 1107/2009 triflumizole is not approved in the European Union (EU) for use as a plant protection product. Maximum residue levels (MRLs) have been set for triflumizole and the metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethlyphenyl)-n-propoxyacedtamidine) under Reg (EU) 2018/1516 for various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 1.5 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)