Merck
CRM31644
Supelco
Bromuconazol
certified reference material, TraceCERT®, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
Seleccione un Tamaño
50 MG
91,80 €
91,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
91,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BrCl2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
377.06
Beilstein:
8393967
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
91,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
Clave InChI
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Bromuconazole is a fungicide used on a range of crops including cereals, fruit and vegetables. It has a low aqueous solubility and a low volatility. As per the regulation (EC) No 1107/2009 it is approved in the European Union as plant protection product. Maximum residuel levels (MRLs) have been set according Reg. (EU) 2019/90 for bromoconazole (sum of diasteroisomers) for various products of plant and animal origin from 0.01 to 0.2 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)