Documentos clave
Headspace Vials, Flat Bottom
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Características
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
envase
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
D.E. × Al × D.I.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
volumen
27 mL
Adaptador
thread for 20 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)