Documentos clave
SGE SuperfleX Syringe
volume 10 μL, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, point style, #2, needle size 26 ga (bevel tip)
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga (bevel tip)
descripción
10FX
Características
needle type fixed
point style #2
envase
pkg of 1 × 1 ea (23944)
pkg of 1 × 6 ea (23966)
fabricante / nombre comercial
SGE 002100
SGE 002130
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
Descripción general
Realizada con émbolo de aleación elástica que no se doble ni se deforma.
Información legal
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)