Merck
BP897
Sertraline hydrochloride impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Sertraline hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
20 MG
201,00 €
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
201,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17NCl2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
342.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sertraline
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clave InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A4(6532)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Sertraline hydrochloride impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Sertraline Tablets
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    Selective serotonin reuptake inhibitor, antidepressant.
    Envase
    Unit quantity: 20 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)