Documentos clave
BP644
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
25 MG
224,00 €
224,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
224,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
224,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ethopabate
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c1cc(c(cc1)C(=O)OC)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Envase
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)