Documentos clave
BP560
9-Allyl-2-chlorothioxanthen-9-ol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
25 MG
194,00 €
194,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
194,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
288.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
194,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zuclopenthixol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)C(c3c1cccc3)(O)CC=C
InChI
1S/C16H13ClOS/c1-2-9-16(18)12-5-3-4-6-14(12)19-15-8-7-11(17)10-13(15)16/h2-8,10,18H,1,9H2
Clave InChI
TVKIVQFMOWEWHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
9-Allyl-2-chlorothioxanthen-9-ol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Envase
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)