BP1263
Tranexamic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamic acid
Seleccione un Tamaño
173,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
173,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tranexamic acid
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Clave InChI
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)