Documentos clave
BP1236
Moxonidine Impurity Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
25 MG
195,00 €
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
195,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
Nivel de calidad
familia API
moxonidine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Moxonidine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Moxonidine Tablets
  • Envase
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Producto relacionado
    Referencia del producto
    Descripción
    Precios
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)