Documentos clave
BP1182
Salmeterol impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid
Seleccione un Tamaño
25 MG
200,00 €
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
200,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H43NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
585.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
salmeterol
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CC(O)c2cc(c(cc2)O)Cc3c4c(c(c(c3)C(=O)O)O)cccc4)CCCCCCOCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
Clave InChI
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Salmeterol impurity 1 BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluticasone and Salmeterol Inhalation Powder
  • Fluticasone and Salmeterol Inhalation Powder, pre-metered
  • Salmeterol Inhalation Powder, pre-metered
  • Envase
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)