Merck
BP1033
Pyridostigmine bromide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
Seleccione un Tamaño
50 MG
208,00 €
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
208,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
261.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyridostigmine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... ACHE(43)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Pyridostigmine bromide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pyridostigmine Tablets
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    Acetylcholinesterase inhibitor.
    Envase
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Skull and crossbones
    Palabra de señalización
    Danger
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
    Código de clase de almacenamiento
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)