Merck
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
Sinónimos:
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
66,80 €
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
66,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34N2O9
Peso molecular:
494.53
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
66,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
PESTANAL®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Environmental
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)