Documentos clave
92-0201
Pesticides by US EPA Method IP-8, TO-10a, ASTM® D 4861
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
idoneidad
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    trans-Nonachlor
    Pentachlorobenzene
    Captan
    Methoxychlor
    2,4-D methyl ester
    Heptachlor
    Octachloronaphthalene
    Mirex
    2,4,5-Trichlorophenol
    Ronnel, analytical standard
    γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
    α-BHC
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene
    4,4′-DDT
    Heptachlor epoxide, PESTANAL®, analytical standard, isomer B
    Pentachlorophenol
    Dieldrin
    Chlorothalonil
    Hexachlorobenzene
    Aldrin
    β-BHC
    Ver todo (21)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)