Merck
90558
Supelco
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N,N-diethylaniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
52,20 €
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
52,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
Beilstein:
879361
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
Clave InChI
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
139 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)