Merck
90146
Supelco
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
315.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
144-147 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
Clave InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)