Documentos clave
854178-U
Supelco
Crimp Seal with PTFE/butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
dureza
50 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with CTC 500
Otras notas
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)