Documentos clave
854157
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, pkg of 93 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
clear glass
Características
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
envase
pkg of 93 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
30 mm
diám. × Al
30 mm × 100 mm
volumen
50 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)