Documentos clave
822858
TSKgel® SuperSW mAb HTP (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 2 cm × 3 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
670,00 €
670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
670,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
670,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® SuperSW mAb HTP Guard Column, phase diol, L × I.D. 2 cm × 3 mm, 4 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh SuperSW mAb HTP Guard Column, 22858
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.5 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 3 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
250 Å pore size
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
The TSKgel SuperSW and UltraSW mAb columns consist of three specialized columns designed for the separation and analysis of monoclonal antibodies (mAb). While mAbs can be analyzed using many different modes of HPLC, size exclusion is best for aggregation, dimer, and fragmentation, making it the best method for heterogeneity studies.TSKgel SuperSW mAb HTP columns provide high throughput analysis of mAb monomer and dimer and is UHPLC compatible. These short, narrow bore (15 cm x 4.6 mm ID) silica-based stainless steel columns offer reduced lot-to-lot variation, long column life, reduction of unspecified adsorption, and superior recovery of aggregates. The TSKgel SW mAb HTP columns utilize a unique pore-controlled technology, which produces a shallow calibration curve in the molecular weight region of a typical monoclonal antibody.
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)