Documentos clave
822834
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C4 (butyl) phase,
Seleccione un Tamaño
3 PKG
375,00 €
375,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 PKG
375,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
375,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Protein C4-300 Guard Cartridge, phase C4 (butyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L26
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22834
Extensión del etiquetado
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
superficie
100 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase,
tamaño de partícula
3 μm
pH operativo
1.5-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel Protein C4-300 columns are the most recent addition to the extensive line of Reversed Phase columns from Tosoh Bioscience. The high efficiency columns are designed for the optimal recovery and resolution of proteins such as recombinant proteins, antibody fragments or PEGylated proteins. The 300 Å pore size of the TSKgel Protein C4-300 columns are ideal for the separation of proteins. A particle size of 3 μm and optimized ligand density and alkyl length result in better protein and peptide resolution compared to other leading RP-C4 HPLC phases. Latest surface modification techniques and endcapping of residual silanol groups reduce undesirable secondary interactions and peak tailing.
Forma física
Shipped in acetonitrile.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)