Documentos clave
821839
TSKgel® ODS-100V (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 1 mm, C18 (octadecyl) phase
Seleccione un Tamaño
1 EA
656,00 €
656,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
656,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
656,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 1 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21839
Extensión del etiquetado
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parámetros
0-100% organic solvent
0.05 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 1 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel® ODS-100V and TSKgel ODS-100Z columns incorporate the best-in-class surface properties to limit secondary interactions of basic, acidic and chelating compounds. Take advantage of the benefits of high column efficiency and symmetrical peak shapes to reduce your analysis and method development time! The ultra high purity Type B base silica contains negligible amounts of metal ion impurities. Combined with monomeric bonding chemistry, this silica makes the best general purpose Reversed Phase columns suitable for the most demanding separations in quality control as well as in research and development. TSKgel ODS-100V columns have a lower carbon content than ODS-100Z columns, making the bonded phase surface 100% water wettable and the preferred choice to retain polar metabolites.
Forma física
Shipped in acetonitrile.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)