Documentos
82039-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
Materiales
stainless steel
envase
pack of 5 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
20 mm × 2.1 mm
matriz
polymeric particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
anion exchange
Categorías relacionadas
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente