819809
TOYOPEARL® HW-40S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
envase
bottle of 150 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19809
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylate
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylic polymer phase
tamaño de partícula
30 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
103.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)