Documentos clave
819686
TSKgel® BioAssist® S (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Sinónimos:
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
1820,00 €
1820,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1820,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
1820,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Materiales
PEEK hardware
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19686
Parámetros
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
1300 Å
pH operativo
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel BioAssist S columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. The resin′s large pores are very accessible even for high molecular weight proteins. This leads to higher chromatographic efficiency and binding capacity for purification. The columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
Forma física
Shipped in 20% Ethanol in 20 mM phosphate buffer (pH 6.5).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)