819317
TSKgel® SuperAW4000 (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® SuperAW3000 HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® SuperAW4000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 6 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19317
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
6 μm
tamaño de poro
450 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Información legal
precolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente