Documentos clave
818760
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, ether phase
Sinónimos:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
1530,00 €
1530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
1530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18760
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
6 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
ether phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Among the TSKgel HIC columns, TSKgel Ether-5PW has intermediate hydrophobity. It is an excellent choice for separating hydrophobic molecules such as membrane proteins or monoclonal antibodies such as IgG or IgM. Featuring a 1000 A pore size in a polymethacrylate base material, the Ether-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)