Documentos clave
818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Sinónimos:
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
Seleccione un Tamaño
1 EA
763,00 €
763,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
763,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
763,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 18397
Parámetros
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
tamaño de partícula
30 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for 7.8mm ID TSKgel GMHHR-H(S) HT columns.
TSKgel HT (High Temperature) columns are for the analysis of organic-soluble polymers at temperatures up to 140°C and are shipped in o-dichlorobenzene (ODCB), which can be exchanged for 1-chloronaphthalene and trichlorobenzene. The TSKgel mixed bed columns are packed with particles of different pore sizes that are blended to provide an extended linear calibration curve. Mixed bed columns are used when a broad range of polymer molar masses is expected in the sample. Shearing, which can be observed when analyzing ultra-high molar mass polymers on columns packed with 5 micron or smaller particles, can be overcome by using the TSKgel GMHhr-H(S) HT column, which is packed with 13 micron particles. The (S) is a reference to this shearing effect.
Forma física
ODCB can be exchanged by 1-chloronaphthalene and trichlorobenzene.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)