Documentos clave
818276
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
Seleccione un Tamaño
1 EA
832,00 €
832,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
832,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
832,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® Super-Octil, phase C8 (octyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Super-Octyl, 18276
Extensión del etiquetado
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
100 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
2.3 μm
tamaño de poro
140 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel Super-Octyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with octyl groups. The small particle size makes the Super series the highest efficiency reversed phase columns in the TSKgel product line. The monodispersed packing generates operational back pressures more typical of larger particles allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings and offers less hydrophobicity than TSKgel Super-ODS. TSKgel Super-Octyl is an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)