Documentos clave
817227
TOYOPEARL® SuperQ-650M
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
Seleccione un Tamaño
250 ML
700,00 €
700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
700,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
700,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
SuperQ-650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
liquid
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 250 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
methacrylate
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
2-12
capacidad
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidad
mode of use strong anion exchange chromatography
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificaciones
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)