814705
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size, Tosoh 0014705
Sinónimos:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 0014705
Tosoh 14705
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
sulfopropyl phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
cation exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.