Documentos clave
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Seleccione un Tamaño
1 EA
733,00 €
733,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
733,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
733,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 13727
Parámetros
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Utilizar para proteger columnas G5000HXL - G6000HXL.
Forma física
Shipped in THF.
Otras notas
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)