Documentos clave
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
2170,00 €
2170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2170,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
L × D.I.:
30 cm × 8 mm
tamaño de partícula:
13 μm
grupo activo de la matriz:
diol phase
Matriz:
spherical silica
2170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Materiales
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08801
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 8 mm
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
13 μm
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)