Documentos clave
807997
TOYOPEARL® SP-650M
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
Seleccione un Tamaño
250 ML
586,00 €
586,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
586,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
586,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
SP-650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Na+
envase
bottle of 250 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
methacrylate
grupo activo de la matriz
sulfopropyl phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
3-11
capacidad
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
compatibilidad
mode of use strong cation exchange chromatography
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Aplicación
TOYOPEARL® SP-650M columns are used in separation media and ion exchange resins. TOYOPEARL® SP has been used in studies contributing to the improved healing of wounds on the skin, cornea and gastrointestinal tract.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Sharma et al.
Protein expression and purification, 60(1), 7-14 (2008-04-24)
Amongst the various endogenous growth factors, epidermal growth factor (EGF) plays an important role in normal wound healing of tissue such as skin, cornea and gastrointestinal tract. Various studies have proved that supplementing recombinant human EGF (rhEGF) results in significant