Documentos clave
807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Seleccione un Tamaño
1 EA
2010,00 €
2010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
2010,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L14
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07166
Parámetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel® QAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation and analysis of peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
Forma física
Shipped in methanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)