797-0015
Volatile organic compounds by US EPA TO-17
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 10-50 ng each analyte introduced onto tube (calibration standard, Cat. No. 41900)
adsorbent tube: Air Toxics (glass) (25086)
column: VOCOL, 60 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm film (24154)
oven: 37 °C (4 min) to 200 °C at 4 °C/min, hold 10 min
detector: FID
carrier gas: helium, 2 mL/min
idoneidad
application for air monitoring
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)