Documentos clave
794-0717
Organophosphorus pesticides
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 50 ppb each in 1.5 mL saturated salt water, pH 7.2
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 20 min immersion with rapid stirring
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 60 °C (1 min) to 300 °C at 12 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (0.75 mm I.D. liner), 270 °C
detector: MS (m/z = 45-400, 0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 30 cm/sec
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
environmental
food and beverages
Analito
Descripción
    Phorate
    Disulfoton
    Famphur
    Methyl parathion, analytical standard
    Dimethoate
    Thionazin
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)