79322
Extractables and Leachables PE/PP mix for LC
certified reference material, TraceCERT®, 13 compounds, in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Seleccione un Tamaño
254,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
254,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
in acetonitrile
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Nota de preparación
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)