77033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-DM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
descripción
GC capillary column
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Valor Beta
500
df
0.12 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary chiral
técnica de separación
chiral
Descripción general
Resistencia química o física
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed
Otras notas
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?