Merck
74175
Supelco
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
analytical standard
Sinónimos:
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
52,20 €
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
52,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
2210195
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
135-138 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Clave InChI
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)