Merck
72971
Supelco
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Demeton-​S-​methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
Seleccione un Tamaño
72971-25MG
140,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72971-25MG
140,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15O4PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0 % (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Aplicación
Metabolite for food testing
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)